Merck
ENAH03BC1651
Enamine
3-(1,2-oxazol-4-yl)propan-1-amine hydrobromide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
207.07
MDL番号:
Iupac Name
3-(isoxazol-4-yl)propan-1-amine hydrobromide
Inchi Code
1S/C6H10N2O.BrH/c7-3-1-2-6-4-8-9-5-6;/h4-5H,1-3,7H2;1H
InChI Key
CTVUMAOBWDLSRK-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Br
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1387292
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1387292