Merck
ENAH03BBCD72
Enamine
(1-methoxycyclopentyl)methanethiol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
146.25
MDL番号:
Iupac Name
(1-methoxycyclopentyl)methanethiol
Inchi Code
1S/C7H14OS/c1-8-7(6-9)4-2-3-5-7/h9H,2-6H2,1H3
InChI Key
UKKHGMUXYSGXKC-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1289303
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1289303
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)