Merck
ENAH03BB4FC6
Enamine
rac-1-[(3R,4S)-4-methoxyoxolan-3-yl]-1H-1,2,3-triazole-4-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
213.19
MDL番号:
Iupac Name
1-((3R,4S)-4-methoxytetrahydrofuran-3-yl)-1H-1,2,3-triazole-4-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C8H11N3O4/c1-14-7-4-15-3-6(7)11-2-5(8(12)13)9-10-11/h2,6-7H,3-4H2,1H3,(H,12,13)/t6-,7-/m1/s1
InChI Key
JVCBCJCRVXLSLY-RNFRBKRXSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1273249
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1273249
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)