Merck
ENAH03BB4FB8
Enamine
(azetidin-2-yl)methanamine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
86.14
MDL番号:
Iupac Name
2-azetidinylmethanamine
Inchi Code
1S/C4H10N2/c5-3-4-1-2-6-4/h4,6H,1-3,5H2
InChI Key
MRYNEEIGLSDRKH-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1271938
ピクトグラム
FlameCorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1271938