Merck
ENAH03BB4E06
Enamine
(2-bromoprop-2-en-1-yl)(prop-2-en-1-yl)amine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
176.06
MDL番号:
Iupac Name
N-allyl-N-(2-bromo-2-propenyl)amine
Inchi Code
1S/C6H10BrN/c1-3-4-8-5-6(2)7/h3,8H,1-2,4-5H2
InChI Key
KJFUXLJZGWITEH-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1272079
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1272079
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)