Merck
ENAH03BB4DC8
Enamine
rac-[(2R,3S)-2-tert-butyloxolan-3-yl]methanamine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
157.26
MDL番号:
Iupac Name
((2R,3S)-2-(tert-butyl)tetrahydrofuran-3-yl)methanamine
Inchi Code
1S/C9H19NO/c1-9(2,3)8-7(6-10)4-5-11-8/h7-8H,4-6,10H2,1-3H3/t7-,8+/m0/s1
InChI Key
JIPFBCZZZJBRER-JGVFFNPUSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1273295
ピクトグラム
FlameCorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1273295
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)