Merck
ENAH03BB4DC1
Enamine
5-(2-methoxyethyl)-1,3-thiazol-2-amine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
194.68
MDL番号:
mp
109-110
Iupac Name
5-(2-methoxyethyl)thiazol-2-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H10N2OS.ClH/c1-9-3-2-5-4-8-6(7)10-5;/h4H,2-3H2,1H3,(H2,7,8);1H
InChI Key
QTTLWOATPVHRHY-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1271965
Melting Point
109-110
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1271965