Merck
ENAH03BB41EE
Enamine
4-chloro-2-cyclopropyl-5,6-dimethylthieno[2,3-d]pyrimidine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
238.74
MDL番号:
Iupac Name
4-chloro-2-cyclopropyl-5,6-dimethylthieno[2,3-d]pyrimidine
Inchi Code
1S/C11H11ClN2S/c1-5-6(2)15-11-8(5)9(12)13-10(14-11)7-3-4-7/h7H,3-4H2,1-2H3
InChI Key
AAJJENAIGDMOBK-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1267701
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1267701
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)