Merck
ENAH03BB41CE
Enamine
1-bromo-3-(1,2,2,2-tetrafluoroethyl)benzene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
257.03
MDL番号:
Iupac Name
1-bromo-3-(1,2,2,2-tetrafluoroethyl)benzene
Inchi Code
1S/C8H5BrF4/c9-6-3-1-2-5(4-6)7(10)8(11,12)13/h1-4,7H
InChI Key
AQZWWOUSUQDEAS-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1268483
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1268483