Merck
ENAH03BB41CA
Enamine
(4S)-4-hydroxy-1-methylpyrrolidin-2-one
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
115.13
MDL番号:
Iupac Name
(S)-4-hydroxy-1-methylpyrrolidin-2-one
Inchi Code
1S/C5H9NO2/c1-6-3-4(7)2-5(6)8/h4,7H,2-3H2,1H3/t4-/m0/s1
InChI Key
YRVPVSMWSPGZSV-BYPYZUCNSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1268479
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1268479