Merck
ENAH03BB3FC2
Enamine
2-amino-N-hydroxy-N-methylacetamide hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
140.57
MDL番号:
mp
130-131
Iupac Name
2-amino-N-hydroxy-N-methylacetamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C3H8N2O2.ClH/c1-5(7)3(6)2-4;/h7H,2,4H2,1H3;1H
InChI Key
CKHBWNKMNQKOAK-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1268280
Melting Point
130-131
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1268280
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)