Merck
ENAH03BB3B3B
Enamine
methyl[(2-methyl-1-benzofuran-3-yl)methyl]amine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
175.23
MDL番号:
Iupac Name
N-methyl(2-methyl-1-benzofuran-3-yl)methanamine
Inchi Code
1S/C11H13NO/c1-8-10(7-12-2)9-5-3-4-6-11(9)13-8/h3-6,12H,7H2,1-2H3
InChI Key
QVBFBLJFXALUTB-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1267360
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1267360
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)