Merck
ENAH03BB3B1C
Enamine
1-bromo-4-(1,1,3,3,3-pentafluoropropyl)benzene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
289.04
MDL番号:
Iupac Name
1-bromo-4-(1,1,3,3,3-pentafluoropropyl)benzene
Inchi Code
1S/C9H6BrF5/c10-7-3-1-6(2-4-7)8(11,12)5-9(13,14)15/h1-4H,5H2
InChI Key
NQFQGUBKXXHVHT-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1267122
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1267122