Merck
ENAH03BB3A1D
Enamine
1,3,5-tribromo-2-(ethenyloxy)benzene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
356.84
MDL番号:
mp
70-75
Iupac Name
1,3,5-tribromo-2-(vinyloxy)benzene
Inchi Code
1S/C8H5Br3O/c1-2-12-8-6(10)3-5(9)4-7(8)11/h2-4H,1H2
InChI Key
JECCLIFUKCIFQT-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1247202
Melting Point
70-75
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1247202