Merck
ENAH03BB36C3
Enamine
[1-(oxan-4-yl)cyclopropyl]methanamine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
155.24
MDL番号:
Iupac Name
(1-(tetrahydro-2H-pyran-4-yl)cyclopropyl)methanamine
Inchi Code
1S/C9H17NO/c10-7-9(3-4-9)8-1-5-11-6-2-8/h8H,1-7,10H2
InChI Key
QBGYHKMEMCKELD-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1180027
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1180027