Merck
ENAH03BB355A
Enamine
methyl 2-(3-aminooxetan-3-yl)acetate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
145.16
MDL番号:
Iupac Name
methyl (3-amino-3-oxetanyl)acetate
Inchi Code
1S/C6H11NO3/c1-9-5(8)2-6(7)3-10-4-6/h2-4,7H2,1H3
InChI Key
RYJCNSXLGUROLB-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-325717
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-325717
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)