Merck
ENAH03BB34FB
Enamine
{5H,6H,8H-imidazo[2,1-c][1,4]oxazin-3-yl}methanol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
154.17
MDL番号:
Iupac Name
(5,6-dihydro-8H-imidazo[2,1-c][1,4]oxazin-3-yl)methanol
Inchi Code
1S/C7H10N2O2/c10-4-6-3-8-7-5-11-2-1-9(6)7/h3,10H,1-2,4-5H2
InChI Key
FGQQANPZDFWDOK-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-295271
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-295271