Merck
ENAH03BB347B
Enamine
5-fluoropyridine-3-sulfonamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
176.17
MDL番号:
Iupac Name
5-fluoro-3-pyridinesulfonamide
Inchi Code
1S/C5H5FN2O2S/c6-4-1-5(3-8-2-4)11(7,9)10/h1-3H,(H2,7,9,10)
InChI Key
KMNBAIUXOYWJHB-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-273837
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-273837
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)