Merck
ENAH03BB3269
Enamine
2-{4-[(4-methylpyridin-2-yl)oxy]phenyl}acetic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
243.26
MDL番号:
Iupac Name
{4-[(4-methyl-2-pyridinyl)oxy]phenyl}acetic acid
Inchi Code
1S/C14H13NO3/c1-10-6-7-15-13(8-10)18-12-4-2-11(3-5-12)9-14(16)17/h2-8H,9H2,1H3,(H,16,17)
InChI Key
BZVCSKJCOAVBFE-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1091405
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1091405