Merck
ENAH03A1DD3D
Enamine
{2-oxabicyclo[2.2.2]octan-1-yl}methanesulfonyl chloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
224.71
MDL番号:
Iupac Name
(2-oxabicyclo[2.2.2]octan-1-yl)methanesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C8H13ClO3S/c9-13(10,11)6-8-3-1-7(2-4-8)5-12-8/h7H,1-6H2
InChI Key
LMYFRMWJZJMKLS-UHFFFAOYSA-N
保管温度
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-843631
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-843631