Merck
ENAH03A1CAE2
Enamine
(2E)-3-[3-methyl-4-(trifluoromethoxy)phenyl]prop-2-enoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
246.19
MDL番号:
Iupac Name
(2E)-3-[3-methyl-4-(trifluoromethoxy)phenyl]-2-propenoic acid
Inchi Code
1S/C11H9F3O3/c1-7-6-8(3-5-10(15)16)2-4-9(7)17-11(12,13)14/h2-6H,1H3,(H,15,16)/b5-3+
InChI Key
DHRGRSQODLQPLN-HWKANZROSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-833125
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-833125