Merck
ENAH03A1CAE1
Enamine
(2E)-3-(4-cyclopropylphenyl)prop-2-enoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
188.23
MDL番号:
Iupac Name
(2E)-3-(4-cyclopropylphenyl)-2-propenoic acid
Inchi Code
1S/C12H12O2/c13-12(14)8-3-9-1-4-10(5-2-9)11-6-7-11/h1-5,8,11H,6-7H2,(H,13,14)/b8-3+
InChI Key
ZEKSWKQALDVANW-FPYGCLRLSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-833124
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-833124