Merck
ENAH03A1C93E
Enamine
(2E)-3-(4-butoxy-3-ethoxyphenyl)prop-2-enoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
分子量:
264.32
MDL番号:
Iupac Name
(2E)-3-(4-butoxy-3-ethoxyphenyl)-2-propenoic acid
Inchi Code
1S/C15H20O4/c1-3-5-10-19-13-8-6-12(7-9-15(16)17)11-14(13)18-4-2/h6-9,11H,3-5,10H2,1-2H3,(H,16,17)/b9-7+
InChI Key
LNNVBZDXUPCOED-VQHVLOKHSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-832917
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-832917
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)