Merck
ENAH03A1C4DF
Enamine
(2E)-3-[4-(azepane-1-sulfonyl)phenyl]prop-2-enoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
309.39
MDL番号:
Iupac Name
(2E)-3-[4-(1-azepanylsulfonyl)phenyl]-2-propenoic acid
Inchi Code
1S/C15H19NO4S/c17-15(18)10-7-13-5-8-14(9-6-13)21(19,20)16-11-3-1-2-4-12-16/h5-10H,1-4,11-12H2,(H,17,18)/b10-7+
InChI Key
XEQJUWCZVBXEOM-JXMROGBWSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-832867
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-832867