Merck
ENAH03A1C4C7
Enamine
2-(pyrimidin-5-yl)acetamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
137.14
MDL番号:
mp
171-172
Iupac Name
2-(5-pyrimidinyl)acetamide
Inchi Code
1S/C6H7N3O/c7-6(10)1-5-2-8-4-9-3-5/h2-4H,1H2,(H2,7,10)
InChI Key
SGVWGCUNGMDSNR-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-832833
Melting Point
171-172
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-832833
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)