Merck
ENAH03A1C48A
Enamine
(6-chloro-1H-indol-3-yl)methanamine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
180.64
MDL番号:
mp
127-128
Iupac Name
(6-chloro-1H-indol-3-yl)methanamine
Inchi Code
1S/C9H9ClN2/c10-7-1-2-8-6(4-11)5-12-9(8)3-7/h1-3,5,12H,4,11H2
InChI Key
NQOGRCNBNZOBAV-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-818830
Melting Point
127-128
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-818830