Merck
ENAH03A1C480
Enamine
7-methyl-5,6,7,8-tetrahydroquinoline
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
147.22
MDL番号:
Iupac Name
7-methyl-5,6,7,8-tetrahydroquinoline
Inchi Code
1S/C10H13N/c1-8-4-5-9-3-2-6-11-10(9)7-8/h2-3,6,8H,4-5,7H2,1H3
InChI Key
QXBSOZVQPKHCHD-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-818817
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-818817
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)