Merck
ENAH03A1C2FE
Enamine
(5,5-difluorooxan-2-yl)methanamine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
187.62
MDL番号:
Iupac Name
(5,5-difluorotetrahydro-2H-pyran-2-yl)methanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H11F2NO.ClH/c7-6(8)2-1-5(3-9)10-4-6;/h5H,1-4,9H2;1H
InChI Key
PKPNUIDVPWSBAA-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-814432
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-814432