Merck
ENAH03A1BC8E
Enamine
methyl 2-formyl-6H-thieno[2,3-b]pyrrole-5-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
209.23
MDL番号:
Iupac Name
methyl 2-formyl-6H-thieno[2,3-b]pyrrole-5-carboxylate
Inchi Code
1S/C9H7NO3S/c1-13-9(12)7-3-5-2-6(4-11)14-8(5)10-7/h2-4,10H,1H3
InChI Key
LNUUTIHSHDPDBU-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-794467
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-794467
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)