Merck
ENAH03A1A945
Enamine
6-azabicyclo[3.2.1]octan-2-ol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
127.19
MDL番号:
Iupac Name
(1S,2S,5R)-6-azabicyclo[3.2.1]octan-2-ol
Inchi Code
1S/C7H13NO/c9-7-2-1-6-3-5(7)4-8-6/h5-9H,1-4H2
InChI Key
NVKHMNYOEYNRHY-UHFFFAOYSA-N
保管温度
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-746316
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-746316