Merck
ENAH03A1A934
Enamine
tert-butyl 3-(4-aminobutyl)azetidine-1-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
228.33
MDL番号:
Iupac Name
tert-butyl 3-(4-aminobutyl)-1-azetidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C12H24N2O2/c1-12(2,3)16-11(15)14-8-10(9-14)6-4-5-7-13/h10H,4-9,13H2,1-3H3
InChI Key
ARXILKDHBYZMHT-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-746157
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-746157
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)