Merck
ENAH03A1A8B1
Enamine
1-cyclopentyl-3-methyl-1H-pyrazol-4-amine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
201.7
MDL番号:
Iupac Name
1-cyclopentyl-3-methyl-1H-pyrazol-4-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H15N3.ClH/c1-7-9(10)6-12(11-7)8-4-2-3-5-8;/h6,8H,2-5,10H2,1H3;1H
InChI Key
FOATVHAYSFHPEL-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-762881
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-762881
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)