Merck
ENAH03A1A0EB
Enamine
[1-methyl(1,4-1C2)-2-oxabicyclo[2.1.1]hexan-4-yl]methanol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
128.17
MDL番号:
Iupac Name
(1-methyl-2-oxabicyclo[2.1.1]hexan-4-yl)methanol
Inchi Code
1S/C7H12O2/c1-6-2-7(3-6,4-8)5-9-6/h8H,2-5H2,1H3
InChI Key
AXBPIDGDOIYMBX-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-701312
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-701312
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)