Merck
ENAH03A1A0DC
Enamine
2-bromo-4-methyl-1-(pentafluoroethyl)benzene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
289.04
MDL番号:
Iupac Name
2-bromo-4-methyl-1-(perfluoroethyl)benzene
Inchi Code
1S/C9H6BrF5/c1-5-2-3-6(7(10)4-5)8(11,12)9(13,14)15/h2-4H,1H3
InChI Key
HNMJLGNQJDODQS-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1198034
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1198034