Merck
ENAH03A1962C
Enamine
rac-(1R,2S,3R,4S)-3-aminobicyclo[2.2.1]heptane-2-carboxylic acid hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
191.66
MDL番号:
mp
198-200
Iupac Name
(1S,2R,3S,4R)-3-aminobicyclo[2.2.1]heptane-2-carboxylic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H13NO2.ClH/c9-7-5-2-1-4(3-5)6(7)8(10)11;/h4-7H,1-3,9H2,(H,10,11);1H/t4-,5+,6+,7-;/m0./s1
InChI Key
GVGHCTZKPYWADE-MBWJBUSCSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1179830
Melting Point
198-200
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1179830