Merck
ENAH03A1960E
Enamine
3-chloro-4-(methylsulfanyl)benzaldehyde
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
186.66
MDL番号:
mp
58-59
Iupac Name
3-chloro-4-(methylthio)benzaldehyde
Inchi Code
1S/C8H7ClOS/c1-11-8-3-2-6(5-10)4-7(8)9/h2-5H,1H3
InChI Key
LMPPOJFNFLYALG-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1179721
Melting Point
58-59
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1179721