Merck
ENAH03A18E77
Enamine
4-(cyclopropylcarbamoyl)benzene-1-sulfonyl chloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
259.71
MDL番号:
Iupac Name
4-[(cyclopropylamino)carbonyl]benzenesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C10H10ClNO3S/c11-16(14,15)9-5-1-7(2-6-9)10(13)12-8-3-4-8/h1-2,5-6,8H,3-4H2,(H,12,13)
InChI Key
LZXIZCNYHOOLKX-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1177724
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1177724