Merck
ENAH03A17BB2
Enamine
4-(4-chloro-3-methyl-1H-pyrazol-1-yl)benzaldehyde
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
220.66
MDL番号:
Iupac Name
4-(4-chloro-3-methyl-1H-pyrazol-1-yl)benzaldehyde
Inchi Code
1S/C11H9ClN2O/c1-8-11(12)6-14(13-8)10-4-2-9(7-15)3-5-10/h2-7H,1H3
InChI Key
HMFRSRGDOFZHQA-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1165852
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1165852
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)