Merck
ENAH03A17ACE
Enamine
1-aminospiro[4.4]nonane-1-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
183.25
MDL番号:
Iupac Name
1-aminospiro[4.4]nonane-1-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C10H17NO2/c11-10(8(12)13)7-3-6-9(10)4-1-2-5-9/h1-7,11H2,(H,12,13)
InChI Key
VFCZMWIZMJKXBD-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1167133
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1167133
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)