Merck
ENAH03A17AC4
Enamine
5-chloro-1-benzofuran-7-carbaldehyde
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
180.59
MDL番号:
Iupac Name
5-chlorobenzofuran-7-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C9H5ClO2/c10-8-3-6-1-2-12-9(6)7(4-8)5-11/h1-5H
InChI Key
NJJWPXGZSZTJSL-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1165287
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1165287
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)