Merck
ENAH03A179CB
Enamine
methyl 2-aminohex-5-enoate hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
179.65
MDL番号:
Iupac Name
methyl 2-aminohex-5-enoate hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H13NO2.ClH/c1-3-4-5-6(8)7(9)10-2;/h3,6H,1,4-5,8H2,2H3;1H
InChI Key
LBWJUZYGRREYQH-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1166858
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1166858
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)