Merck
ENAH03A179C2
Enamine
3-bromo-5,6,7,8-tetrahydro-1,6-naphthyridin-4-ol hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
265.54
MDL番号:
Iupac Name
3-bromo-5,6,7,8-tetrahydro-1,6-naphthyridin-4-ol hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H9BrN2O.ClH/c9-6-4-11-7-1-2-10-3-5(7)8(6)12;/h4,10H,1-3H2,(H,11,12);1H
InChI Key
NBDSZPYAIOJOTC-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1165945
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1165945