Merck
ENAH03A1046A
Enamine
[(1-methoxy-4,4-dimethylcyclohexyl)methyl](methyl)amine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
185.31
MDL番号:
Iupac Name
1-(1-methoxy-4,4-dimethylcyclohexyl)-N-methylmethanamine
Inchi Code
1S/C11H23NO/c1-10(2)5-7-11(13-4,8-6-10)9-12-3/h12H,5-9H2,1-4H3
InChI Key
UTTKNOOQISGUTP-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1143971
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1143971