Merck
ENAH03A103BA
Enamine
(1-methoxycyclooctyl)methanamine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
171.28
MDL番号:
Iupac Name
(1-methoxycyclooctyl)methanamine
Inchi Code
1S/C10H21NO/c1-12-10(9-11)7-5-3-2-4-6-8-10/h2-9,11H2,1H3
InChI Key
BOXHPWUTUFLAIK-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1143795
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1143795