Merck
ENAH03A10384
Enamine
1-methoxycyclooctane-1-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
186.25
MDL番号:
Iupac Name
1-methoxycyclooctanecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C10H18O3/c1-13-10(9(11)12)7-5-3-2-4-6-8-10/h2-8H2,1H3,(H,11,12)
InChI Key
SSYMAKHAABBZOQ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1143741
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1143741