Merck
ENAH03A0E068
Enamine
2-(3-fluoro-5-methylphenyl)propanoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
182.19
MDL番号:
Iupac Name
2-(3-fluoro-5-methylphenyl)propanoic acid
Inchi Code
1S/C10H11FO2/c1-6-3-8(5-9(11)4-6)7(2)10(12)13/h3-5,7H,1-2H3,(H,12,13)
InChI Key
HMDPLICDOQTIQD-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1137799
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1137799