Merck
ENAH03A0DA6B
Enamine
tert-butyl 4-hydroxy-4-(iodomethyl)piperidine-1-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
341.19
MDL番号:
Iupac Name
tert-butyl 4-hydroxy-4-(iodomethyl)piperidine-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C11H20INO3/c1-10(2,3)16-9(14)13-6-4-11(15,8-12)5-7-13/h15H,4-8H2,1-3H3
InChI Key
JCWXSRVITIPYMO-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1136809
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1136809