Merck
ENAH03A0B704
Enamine
3-iodo-2-methyl-7-(trifluoromethyl)pyrazolo[1,5-a]pyrimidine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
327.05
MDL番号:
Iupac Name
3-iodo-2-methyl-7-(trifluoromethyl)pyrazolo[1,5-a]pyrimidine
Inchi Code
1S/C8H5F3IN3/c1-4-6(12)7-13-3-2-5(8(9,10)11)15(7)14-4/h2-3H,1H3
InChI Key
AMTBVGSCSGYJII-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1130301
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1130301