Merck
ENAH03A0B395
Enamine
1-methyl-3-(1-methyl-1H-pyrazol-5-yl)-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
206.2
MDL番号:
Iupac Name
1,2'-dimethyl-1H,2'H-[3,3'-bipyrazole]-4-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C9H10N4O2/c1-12-5-6(9(14)15)8(11-12)7-3-4-10-13(7)2/h3-5H,1-2H3,(H,14,15)
InChI Key
LNNUNHURCXUPDP-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1128549
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1128549