Merck
ENAH03A08895
Enamine
1-(oxolan-2-yl)cyclobutane-1-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
170.21
MDL番号:
Iupac Name
1-(tetrahydrofuran-2-yl)cyclobutane-1-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C9H14O3/c10-8(11)9(4-2-5-9)7-3-1-6-12-7/h7H,1-6H2,(H,10,11)
InChI Key
LYIGLFGQVNFASQ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1121683
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1121683
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)